3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-3'-(difluoromethoxy)acetophenone
PC3073-250MG
PC3073-5G
PC3073-1G
APOSPC3073-250MGEA
174
EUR
APOSPC3073-250MG
APOSPC3073-5G
APOSPC3073-1G
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Formel:
C₉H₇BrF₂O₂ Molecular Weight: 265,051 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09259003 CAS-Nummer: 443914-96-3 UN: 1759 ADR: 8,III |