3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC30856-1G PC30856-250MG
APOSPC30856-1GEA 0 EUR
APOSPC30856-1G APOSPC30856-250MG
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄F₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28790983
CAS-Nummer: 1806353-36-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III