Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC31080-1G PC31080-250MG
APOSPC31080-1GEA 78.3 EUR
APOSPC31080-1G APOSPC31080-250MG
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₈F₄N₂O₂
Molecular Weight: 276.187 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32066750
CAS-Nummer: 2379918-41-7