Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Ethoxycarbonyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC31131-1G PC31131-5G PC31131-10G
APOSPC31131-1GEA 87 EUR
APOSPC31131-1G APOSPC31131-5G APOSPC31131-10G
Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 219.161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01311989
CAS-Nummer: 205582-88-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable