2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3114K-1G PC3114K-5G
APOSPC3114K-1GEA 116 EUR
APOSPC3114K-1G APOSPC3114K-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₁H₉F₆NO₂
Molecular Weight: 301,185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061306
CAS-Nummer: 237076-67-4