2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC3124-1G
PC3124-5G
PC3124-25G
PC3124-100G
APOSPC3124-1GEA
87
EUR
APOSPC3124-1G
APOSPC3124-5G
APOSPC3124-25G
APOSPC3124-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂ Molecular Weight: 271.031 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973759 CAS-Nummer: 200956-14-5 |