7H-Perfluoroheptanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptanoic acid
PC3131-100G PC3131-25G
APOSPC3131-100GEA 102 EUR
APOSPC3131-100G APOSPC3131-25G
7H-Perfluoroheptanoic acid 97%
7H-Perfluoroheptanoic acid
Formel: C₇H₂F₁₂O₂
Molecular Weight: 346,07 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (42 mm Hg)
Schmelzpunkt: 34 °C
Dichte: 1,792 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054694
CAS-Nummer: 1546-95-8
EINECS: 216-283-0
UN: 3261
ADR: 8,II