3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1H,1H,2H,3H,3H,5H,5H-Perfluoro(1,2-Epoxy-4-oxaundecane)
PC3132FB-25G PC3132FB-5G
APOSPC3132FB-25GEA 611 EUR
APOSPC3132FB-25G APOSPC3132FB-5G
3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide 95%
3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide
Formel: C₁₀H₈F₁₂O₂
Molecular Weight: 388.15 g/mol
Siedepunkt: 97…98 °C (4 mm Hg)
Dichte: 1.614 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054696
CAS-Nummer: 799-34-8