2-Fluoropyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-1,3-diazine
PC3138-1G PC3138-5G
APOSPC3138-1GEA 209 EUR
APOSPC3138-1G APOSPC3138-5G
2-Fluoropyrimidine 97%
2-Fluoropyrimidine
Formel: C₄H₃FN₂
Molecular Weight: 98,078 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (20 mm Hg)
Schmelzpunkt: 17…25 °C
Dichte: 1,5623 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08059530
CAS-Nummer: 31575-35-6