1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC31422-1G PC31422-250MG
APOSPC31422-1GEA 215 EUR
APOSPC31422-1G APOSPC31422-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₁H₈ClFN₂O
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03659694
CAS-Nummer: 423768-49-4
UN: 1759
ADR: 8,III