6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC31430-1G
PC31430-5G
PC31430-10G
APOSPC31430-1GEA
58
EUR
APOSPC31430-1G
APOSPC31430-5G
APOSPC31430-10G
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₇FO₃ Molecular Weight: 182,148 g/mol Schmelzpunkt: 116…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02677682 CAS-Nummer: 306934-87-2 |