6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)methanol
PC31432-1G PC31432-250MG
APOSPC31432-1GEA 132 EUR
APOSPC31432-1G APOSPC31432-250MG
6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
Formel: C₉H₉FO₃
Molecular Weight: 184,164 g/mol
Schmelzpunkt: 73…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02677744
CAS-Nummer: 306934-89-4