4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC31482-1G PC31482-250MG
APOSPC31482-1GEA 98.9 EUR
APOSPC31482-1G APOSPC31482-250MG
4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₁₃H₈Cl₂F₃NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00119596
CAS-Nummer: 634187-71-6