3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Fluorophenyl)-(1H-pyrrol-3-yl)methanone
PC3152-1G PC3152-500MG
APOSPC3152-1GEA 236 EUR
APOSPC3152-1G APOSPC3152-500MG
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Formel: C₁₁H₈FNO
Molecular Weight: 189.186 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08056192
CAS-Nummer: 198126-03-3