1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC31812-1G PC31812-5G
APOSPC31812-1GEA 114 EUR
APOSPC31812-1G APOSPC31812-5G
1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇F₃N₂S
Molecular Weight: 232.225 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02089760
CAS-Nummer: 650615-64-8