8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene
PC31854-250MG PC31854-1G PC31854-5G
APOSPC31854-250MGEA 27.7 EUR
APOSPC31854-250MG APOSPC31854-1G APOSPC31854-5G
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄BrClF₃N
Schmelzpunkt: 67,5…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00174293
CAS-Nummer: 655235-61-3