Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene-6-carboxylate, 4-Chloro-6-(ethoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC31857-1G PC31857-250MG
APOSPC31857-1GEA 383 EUR
APOSPC31857-1G APOSPC31857-250MG
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Formel: C₁₃H₉ClF₃NO₂
Molecular Weight: 303,664 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00277503
CAS-Nummer: 680211-86-3