2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC31871-1G
PC31871-250MG
APOSPC31871-1GEA
102
EUR
APOSPC31871-1G
APOSPC31871-250MG
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
Formel:
C₁₃H₁₃F₂NO₃S₂ Molecular Weight: 333,374 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01570573 CAS-Nummer: 680211-96-5 |