3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propionamide, N-(3-Bromopropanoyl)-2-fluoroaniline
PC31961-1G PC31961-250MG
APOSPC31961-1GEA 604 EUR
APOSPC31961-1G APOSPC31961-250MG
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
Formel: C₉H₉BrFNO
Molecular Weight: 246.076 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00124372
CAS-Nummer: 7661-09-8