2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine, 6-[(2-Aminoethyl)amino]-5-chloro-α,α,α-trifluoro-3-picoline
PC31984-1G
PC31984-5G
APOSPC31984-1GEA
149
EUR
APOSPC31984-1G
APOSPC31984-5G
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₈H₉ClF₃N₃ Molecular Weight: 239.625 g/mol Siedepunkt: 96 °C (0.3 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00099696 CAS-Nummer: 219478-19-0 |