N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(2-Fluorophenyl)ethylamine
PC3207-10G
PC3207-1G
PC3207-5G
APOSPC3207-10GEA
716
EUR
APOSPC3207-10G
APOSPC3207-1G
APOSPC3207-5G
N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-2-fluoroaniline
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139,17 g/mol Siedepunkt: 72…74 °C (15 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00203991 CAS-Nummer: 2707-64-4 |