1-amino-6-methyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC32096-1G PC32096-250MG
APOSPC32096-1GEA 429 EUR
APOSPC32096-1G APOSPC32096-250MG
1-amino-6-methyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
1-amino-6-methyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel: C₈H₆F₃N₃O
Molecular Weight: 217,148 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00177956
CAS-Nummer: 72567-46-5