Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3226-1G PC3226-250MG
APOSPC3226-1GEA 210 EUR
APOSPC3226-1G APOSPC3226-250MG
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Formel: C₁₈H₁₁F₅N₂O₂
Molecular Weight: 382,284 g/mol
Schmelzpunkt: 85,5…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09879978
CAS-Nummer: 941717-00-6