Ethyl trifluoroacetyldibromoacetate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3235-1G PC3235-25G PC3235-5G
APOSPC3235-1GEA 68.3 EUR
APOSPC3235-1G APOSPC3235-25G APOSPC3235-5G
Ethyl trifluoroacetyldibromoacetate 96%
Ethyl trifluoroacetyldibromoacetate
Formel: C₆H₅Br₂F₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784253
CAS-Nummer: 382-40-1