N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC32476-1G PC32476-250MG
APOSPC32476-1GEA 98.9 EUR
APOSPC32476-1G APOSPC32476-250MG
N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
N-Benzyl-N-[2-(trifluoromethoxy)benzylidene]amine
Formel: C₁₅H₁₂F₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09998151
CAS-Nummer: 259251-79-1