Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC32561-1G
PC32561-5G
APOSPC32561-1GEA
132
EUR
APOSPC32561-1G
APOSPC32561-5G
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Formel:
C₁₄H₁₂F₃NO₂S Schmelzpunkt: 37,8…40.6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01765079 CAS-Nummer: 680215-92-3 |