2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32685-100MG PC32685-500MG
APOSPC32685-100MGEA 63.8 EUR
APOSPC32685-100MG APOSPC32685-500MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
Formel: C₁₁H₇Cl₂FN₂OS
Molecular Weight: 305.155 g/mol
Schmelzpunkt: 145…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01765455
CAS-Nummer: 680217-82-7