N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-1-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Amino-4-(methylamino)benzotrifluoride
PC32696-1G
PC32696-5G
APOSPC32696-1GEA
154
EUR
APOSPC32696-1G
APOSPC32696-5G
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formel:
C₈H₉F₃N₂ Molecular Weight: 190,166 g/mol Schmelzpunkt: 53…55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01571385 CAS-Nummer: 35203-49-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |