1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one
PC32714-1G
PC32714-5G
APOSPC32714-1GEA
69.6
EUR
APOSPC32714-1G
APOSPC32714-5G
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
Formel:
C₁₁H₈F₃NO Molecular Weight: 227.183 g/mol Schmelzpunkt: 102…104 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02571216 CAS-Nummer: 318-54-7 |