3,5-Difluorophenylacetyl chloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC32715-1G PC32715-5G
APOSPC32715-1GEA 42.2 EUR
APOSPC32715-1G APOSPC32715-5G
3,5-Difluorophenylacetyl chloride 96%
3,5-Difluorophenylacetyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O
Molecular Weight: 190,575 g/mol
Siedepunkt: 86 °C (15 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00275597
CAS-Nummer: 157033-24-4
UN: 3265
ADR: 8,III