2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Bis(trifluoroacetyl)-N,N-dimethylnaphth-1ylamine
PC32717-1G PC32717-5G
APOSPC32717-1GEA 91.5 EUR
APOSPC32717-1G APOSPC32717-5G
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Formel: C₁₆H₁₁F₆NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11035868
CAS-Nummer: 115975-33-2