3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Bromomethyl)-3-fluoro-2-iodobenzene, α-Bromo-3-fluoro-2-iodotoluene
PC32737-1G
PC32737-250MG
PC32737-5G
APOSPC32737-1GEA
288
EUR
APOSPC32737-1G
APOSPC32737-250MG
APOSPC32737-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrFI Molecular Weight: 314,921 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18396958 CAS-Nummer: 1261675-04-0 UN: 3261 ADR: 8,II |