(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2R)-1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane, (2R)-2-(Trifluoromethyl)oxirane
PC32742-1G
PC32742-5G
PC32742-250MG
APOSPC32742-1GEA
319
EUR
APOSPC32742-1G
APOSPC32742-5G
APOSPC32742-250MG
(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Formel:
C₃H₃F₃O Molecular Weight: 112.051 g/mol Siedepunkt: 25…32 °C Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 1.294 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –26 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08276876 CAS-Nummer: 143142-90-9 UN: 1993 ADR: 3 I |