3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Fluoro-5-iodophenyl)methanol
PC32750-1G
PC32750-250MG
PC32750-5G
APOSPC32750-1GEA
81.2
EUR
APOSPC32750-1G
APOSPC32750-250MG
APOSPC32750-5G
3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆FIO Molecular Weight: 252.025 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18396948 CAS-Nummer: 1261837-87-9 |