4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Fluoro-4-nitro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl triflate
PC32754-1G
PC32754-250MG
APOSPC32754-1GEA
194
EUR
APOSPC32754-1G
APOSPC32754-250MG
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₈H₅F₄NO₅S Molecular Weight: 303,188 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27937148 CAS-Nummer: 1820734-74-4 UN: 3265 ADR: 8,III |