3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Fluoro-5-formylphenyl)boronic acid, 3-Borono-5-fluorobenzaldehyde, 3-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
PC32759-1G
PC32759-5G
PC32759-250MG
APOSPC32759-1GEA
29
EUR
APOSPC32759-1G
APOSPC32759-5G
APOSPC32759-250MG
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Formel:
C₇H₆BFO₃ Molecular Weight: 167,93 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11856017 CAS-Nummer: 328956-60-1 |