1-Fluoro-4-methyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane di(tetrafluoroborate)
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
SelectFluor II
PC32764-1G
PC32764-5G
APOSPC32764-1GEA
328
EUR
APOSPC32764-1G
APOSPC32764-5G
1-Fluoro-4-methyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane di(tetrafluoroborate)
1-Fluoro-4-methyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane di(tetrafluoroborate)
SelectFluor is a registered trademark of Air Products & Chemicals Inc.
Formel:
C₇H₁₅FN₂·2BF₄ Molecular Weight: 319.815 g/mol Schmelzpunkt: 225…231 °C Dichte: 0.85 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD14156145 CAS-Nummer: 159269-48-4 UN: 3088 ADR: 4.2 II |