2-Fluoro-6-formylbenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Fluoro-6-formylphenyl)boronic acid, 2-Borono-3-fluorobenzaldehyde, 2-Fluoro-6-formylphenylboronic acid
PC32765-1G PC32765-5G PC32765-25G
APOSPC32765-1GEA 66.7 EUR
APOSPC32765-1G APOSPC32765-5G APOSPC32765-25G
2-Fluoro-6-formylbenzeneboronic acid
2-Fluoro-6-formylbenzeneboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Molecular Weight: 167,93 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD19981524
CAS-Nummer: 1938062-31-7