tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32766-1G PC32766-250MG
APOSPC32766-1GEA 1050 EUR
APOSPC32766-1G APOSPC32766-250MG
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate
Formel: C₈H₁₆FNO₂
Molecular Weight: 177,217 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30378942
CAS-Nummer: 1187926-63-1