2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32770-1G PC32770-250MG
APOSPC32770-1GEA 69.6 EUR
APOSPC32770-1G APOSPC32770-250MG
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
Molecular Weight: 152,166 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD31700580
CAS-Nummer: 2290421-25-7