1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32780-10G
PC32780-1G
PC32780-5G
APOSPC32780-10GEA
104
EUR
APOSPC32780-10G
APOSPC32780-1G
APOSPC32780-5G
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene
Formel:
C₆H₂BrClF₂ Molecular Weight: 227.434 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00135441 CAS-Nummer: 187929-82-4 |