Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl (2E)-3-(3-fluorophenyl)prop-2-enoate, Methyl (E)-3-(3-fluorophenyl)acrylate
PC3279-1G PC3279-250MG PC3279-5G
APOSPC3279-1GEA 29 EUR
APOSPC3279-1G APOSPC3279-250MG APOSPC3279-5G
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Formel: C₁₀H₉FO₂
Molecular Weight: 180,176 g/mol
Siedepunkt: 133…134 °C (17 mm Hg)
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784271
CAS-Nummer: 74325-03-4