8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32790-1G PC32790-250MG
APOSPC32790-1GEA 157 EUR
APOSPC32790-1G APOSPC32790-250MG
8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅FO₄
Molecular Weight: 208.143 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13187194
CAS-Nummer: 625823-51-0