5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32840-1G PC32840-250MG PC32840-5G
APOSPC32840-1GEA 200 EUR
APOSPC32840-1G APOSPC32840-250MG APOSPC32840-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
Molecular Weight: 235.995 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28348375
CAS-Nummer: 1807256-50-3