tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32843-1G PC32843-250MG
APOSPC32843-1GEA 151 EUR
APOSPC32843-1G APOSPC32843-250MG
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate
Formel: C₈H₁₆FNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23703459
CAS-Nummer: 178181-51-6