Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC32845-100G PC32845-50G
APOSPC32845-100GEA 386 EUR
APOSPC32845-100G APOSPC32845-50G
Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Nonafluoropentanoic anhydride
Formel: C₁₀F₁₈O₃
Molecular Weight: 510.076 g/mol
Siedepunkt: 137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06248659
CAS-Nummer: 308-28-1
UN: 3265
ADR: 8 III