(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC32856-1G PC32856-250MG PC32856-500MG PC32856-2.5G
APOSPC32856-1GEA 661 EUR
APOSPC32856-1G APOSPC32856-250MG APOSPC32856-500MG APOSPC32856-2.5G
(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
Formel: C₇H₆BrF₂N
Molecular Weight: 222.03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12546120
CAS-Nummer: 1256238-50-2