5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
Lieferant: Apollo Scientific
PC32869-1G PC32869-250MG PC32869-500MG PC32869-2.5G
APOSPC32869-1GEA 497 EUR
APOSPC32869-1G APOSPC32869-250MG APOSPC32869-500MG APOSPC32869-2.5G
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
Formel: C₆H₃Cl₂F₃N₂O
Molecular Weight: 247.002 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115396
CAS-Nummer: 128564-57-8