4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC32884-1G PC32884-250MG PC32884-5G
APOSPC32884-1GEA 236 EUR
APOSPC32884-1G APOSPC32884-250MG APOSPC32884-5G
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Formel: C₈H₅F₃N₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00160038
CAS-Nummer: 60388-36-5