(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32886-1G PC32886-250MG PC32886-5G
APOSPC32886-1GEA 613 EUR
APOSPC32886-1G APOSPC32886-250MG APOSPC32886-5G
(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Formel: C₄H₇F₂N·ClH
Molecular Weight: 143.563 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26407844
CAS-Nummer: 1426309-49-0